G2174
βß-glucuronidasi
aqueous solution, ≥85,000 units/mL
Sinonimo/i:
βß-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
limpet (Patella vulgata)
Livello qualitativo
Forma fisica
aqueous solution
Attività specifica
≥85,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Maggiori informazioni riguardo ai dati generati recentemente da Sigma R&D per le seguenti applicazioni: l′ottimizzazione dell′idrolisi di diverse classi di farmaci utilizzando enzimi ottenuti da fonti differenti e utilizzo di un enzima purificato con cromatografia per ridurre l′effetto dell′attività esterasica che determina la della 6-MAM in morfina.
Caratteristiche e vantaggi
Definizione di unità
Stato fisico
Enzima
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolli
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.