Vai a
G0799
β-Glucuronidasi
>20,000,000 units/g protein, recombinant, expressed in E. coli, aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
β-D-glucoronide glucoronosoidrolasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 124.00
100000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 370.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
>20,000,000 units/g protein
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
>1 mg/mL
CHF 124.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
aqueous glycerol solution
specific activity
>20,000,000 units/g protein
mol wt
74 kDa
concentration
>1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
β-Glucuronidase is a tetramer belonging to the glycosidase family with a molecular weight of 29 kDa. It is composed of 74 kDa identical monomers. The pI and optimal pH of the enzyme is 4.8 and 6-7 respectively.[1]
Application
Nuovo articolo tecnico che confronta le prestazioni di diversi enzimi.
Per saperne di più
sulle informazioni applicative recentemente pubblicate da Sigma R&D per l′ottimizzazione dell'idrolisi di varie classi di farmaci utilizzando enzimi ottenuti da fonti diverse e sull′impiego di un enzima purificato per via cromatografica al fine di ridurre l'effetto dell'attività di esterasi che determina la conversione di 6-MAM in morfina
Efficace nella idrolisi di steroidi glucuronidi.
Utilizzato per l'idrolisi dei glucuronidi nellanalisi dei metaboliti urinari
β-Glucuronidase was used in the study of Cer-β-glucuronide synthesis and evaluation of β-glucuronidase(s) from Escherichia coli or intestinal segments to release the head group.[2]
Physical form
β-glucuronidase is used as a reporter gene in GUS assays to monitor gene expression.
Highly purified solution in 50% glycerol
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at the pH 6.8 (30 min assay).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G8162G7646G0751
specific activity
>20,000,000 units/g protein
specific activity
≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret)
specific activity
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
specific activity
≥300,000 units/g solid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
form
aqueous glycerol solution
form
aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
form
partially purified powder
concentration
>1 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
mol wt
74 kDa
mol wt
69-71 kDa
mol wt
290 kDa
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidasi
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)