Vai a
B8174
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide sodium salt
tablet
Sinonimo/i:
BC-Indicator, X-GlcA, X-glucuronide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 tabs
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 343.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12BrClNNaO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.59
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
CHF 343.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
tablet
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
deionized water: one tablet, 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C14H13BrClNO7.Na/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
IBLSVGDGSKUDCT-CYRSAHDMSA-M
Application
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (GUS) gene detection.
Preparation Note
Contains 10 mg substrate per tablet
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)