Merck
Tutte le immagini(12)
Documenti fondamentali
SRE0093
Sigma-Aldrich
βß-glucuronidasi
aqueous solution
Sinonimo/i:
βß-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Ricombinante
expressed in proprietary host
Livello qualitativo
Stato
aqueous solution
Concentrazione
100000-200000 units/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Nuovo articolo tecnico che confronta le prestazioni di diversi enzimi
Maggiori informazioni riguardo ai dati generati recentemente da Sigma R&D per le seguenti applicazioni: l′ottimizzazione dell′idrolisi di diverse classi di farmaci utilizzando enzimi ottenuti da fonti differenti e utilizzo di un enzima purificato con cromatografia per ridurre l′effetto dell′attività esterasica che determina la della 6-MAM in morfina.
L′enzima della patella vulgata è considerato più efficace nell′idrolizzazione dei glucuronidi oppioidi rispetto agli enzimi di Helix pomatia, fegato bovino ed E. coli.
Presentazione su poster che confronta l′efficienza dell′idrolisi dei nuovi enzimi beta-glucuronidasi ricavati da patella ed E. coli ricombinanti. Fare clic sul seguente link al poster: Hydrolysis Efficiency Evaluation of Novel Recombinant Limpet and E. coli Beta-Glucuronidase Enzymes
Ulteriori informazioni sull′idoneità di questo prodotto per l′idrolisi di diversi substrati di farmaco-glucuronide sono disponibili su questa pagina.
Caratteristiche e vantaggi
Espressa in modo ricombinante e purificata per eliminare l′attività dell′esterasi sulla MAM (6-monoacetilmorfina→morfina). L′analisi rappresentativa con titolo enzimatico elevato (50 un/μL β-glucuronidasi) era inferiore alla conversione dell′1% di 6-MAM in morfina dopo 4 ore a 60 °C.
Definizione di unità
Un′unità Sigma o Fishman modificata corrisponde alla quantità in grado di liberare 1,0 μg di fenolftaleina da fenolftaleina glucuronide per ora a 37 °C e a pH 3,8 (saggio di 30 minuti).
Stato fisico
Fornita come soluzione in 100 mM di acetato di potassio a pH 5,2. È priva di detergenti, carboidrati e qualsiasi altro componente che potrebbe interferire con la preparazione e l′analisi dei campioni.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.