257478
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
97%
Sinonimo/i:
PFPOH
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.288 (lit.)
P. ebollizione
80 °C/748 mmHg (lit.)
Densità
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5,1-9)3(6,7)8/h9H,1H2
PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as derivatization reagent in detection of unlabeled and 15N2 -labeled L-tryptophan, L-kynurenine, serotonin and quinolinic acid in human and rat plasma by GC-MS
- as derivatization reagent in simultaneous analysis of cocaine, cocaethylene and their possible metabolic and pyrolytic products in blood, urine and muscle by GC-MS
- preparation of trifluoromethyl ynamines which, in turn, converted aldehydes to α-trifluoromethyl-α,β-unsaturated amides
- to generate fluorinated α-keto ethers with alkenes and has wide applications in the expanding fluorous research area
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?