Documenti fondamentali
FG4815
Sigma-Aldrich
DMEM/F-12
With stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
DME/Nutrient Mixture F-12 Ham, DMEM Hams F12
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, With L-alanyl-L-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
sterile
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Endotoxin, tested
Componenti
phenol red: yes
stable glutamine: yes
glucose: high
HEPES: no
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham is a 1:1 mixture. This DMEM F-12 Ham medium differs from the original formula because it is supplemented with L-alanyl-L-glutamine dipeptide. This dipeptide provides a more stable form of glutamine for use in cell cultures as glutamine alone is highly unstable in cell cultures.
Applicazioni
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham has been used to culture human fibroblasts.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation