Vai a
D8537
Tampone fosfato salino di Dulbecco
liquid, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline
1 of 6 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
DPBS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 15.30
500 mL
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 30.70
1 L
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 62.20
6 x 500 mL
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 159.00
6 x 1 L
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 320.00
24 x 500 mL
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 563.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
MDL number:
CHF 15.30
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tampone fosfato salino di Dulbecco, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: no (Dextro)
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Il DPBS è una soluzione salina bilanciata (BSS) utilizzata per la manipolazione e la coltura di cellule di mammifero. Il DPBS è usato per irrigare, lavare e diluire le cellule di mammifero, senza modificarne l′equilibrio osmotico. Fornisce acqua e ioni inorganici essenziali per il metabolismo cellulare normale. DPBS con calcio e magnesio è ideale per facilitare i legami e l'aggregazione cellulare. DPBS senza questi ioni può essere usato per lavare e risciacquare le cellule in sospensione. Il tampone fosfato mantiene il pH nell'intervallo fisiologico.
Application
Il tampone fosfato salino di Dulbecco è stato utilizzato:
  • per la diluizione dei globuli rossi freschi per studiare l′intrappolamento di aggregati di globuli rossi;
  • per il lavaggio dei pozzetti di una micropiastra;[1]
  • per il lavaggio di cellule prima della risospensione in un tampone di lisi per l′isolamento di DNA;[2]
  • come componente di un terreno di mantenimento per embrioni per la vitrificazione di embrioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
59321C59331C59300C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino di Dulbecco
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Eu gostaria de saber a osmolaridade da solução de DMPBS.
    1 answer
    1. This product has an osmolarity range of 275–304 mOsm/kg.
      Helpful?
  2. Quería saber si éste producto se puede considerar RNAsa free para realizar durante la hibridación in situ
    1 answer
    1. This product is a sterile-filtered M Quality Level 300 product. It is not molecular biology grade and does not have specifications such as RNase and DNase free. Therefore, this product cannot be considered RNase free for use in in situ hybridization.
      Helpful?
  3. Bonjour, pourriez-vous m'indiquer le numéro de CAS de la solution de phosphate saline dulbecco sous forme liquide
    1 answer
    1. This item is a multi-component product. A CAS number cannot be applied to this type of product. The Safety Data Sheet document includes the individual CAS numbers of those components that may be potentially hazardous.
      Helpful?
  4. Hi, is this product GMP-grade or are GMP-garde material is used for the production of this?
    1 answer
    1. This product is not GMP-grade. Unfortunately. a GMP-grade version of this product is not available.
      Helpful?
  5. What is the concentration of the product in Molarity?
    1 answer
    1. This is a multi-component formulation. A 'molarity' is not reported for this type of product. See below for the list of components:
      Product D8537 contains:
      Potassium chloride: 0.2 g/l
      Potassium phosphate monobasic: 0.2 g/l
      Sodium chloride: 8 g/l
      Sodium Phosphate dibasic: 1.15 g/l
      Please see the link below for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/124/464/d8537for.pdf
      Helpful?
  6. What is the bottle thread type on the 1L bottle (D8537-1L)
    1 answer
    1. The product is packaged in a square PET bottle with an HDPE cap. The cap specifications are as follows:
      Thread Type 38-430
      Thread Diameter 37.3 mm
      Helpful?
  7. What is the formulation for Product D8537, Dulbecco's Phosphate?
    1 answer
    1. The formulation for 1 liter is 8 g Sodium Chloride, 0.2 g Potassium Phosphate, monobasic, 1.15 g Sodium Phosphate, dibasic, and 0.2 g Potassium Chloride.
      Helpful?
  8. Is Product D8537, Dulbecco's Phosphate, a 1X or 10 X concentration?
    1 answer
    1. This is a 1X concentration. The 10X concentration is listed under product D1408.
      Helpful?
  9. What is the pH of a solution of Product D8537, Dulbecco's Phosphate?
    1 answer
    1. The pH will be in the range of 7.1-7.5, according to the specification sheet.
      Helpful?
  10. What is a Salt Toxicity Test?
    1 answer
    1. The Cell Culture assay is called a Salt Toxicity Test (previously called Cell Culture Salt Testing). A more complete description is below:Cells are harvested and counted.  They are resuspended in DPBS and incubated at 37°C, 5% CO2 for 1 hour.  The cells are counted and %viability determined.  The cells are then cultured for an additional 7 hours (total of 8 hours).  The cells are counted again and the % viability determined.  The viability at 1 hr has to be >95% of the original viability.  The viability at 8 hrs must be >75% of the original viability.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. Atlanta, GA
    • Reviews 3
    • Votes 95
    5 out of 5 stars.
    All-purpose DPBS
    It's DPBS with calcium-magnesium modification. Worked pretty well for me for various applications.
    Helpful?
  2. 5 Ratings-only reviews