Product D2886 - DNA Ligase from T4-infected Escherichia coli is supplied in 20 mM Tris-HCl (pH 7.5), 50 mM KCl, 1 mM DTT, and 50% (v/v) glycerol.
Unfortuntely, the reaction buffer is not offered. This enzyme cuts in many buffers including buffers for restriction enzymes. In order to work the enzyme needs 1mM ATP added to the ligation reaction.
A recipe for a standard T4 ligation buffer is as follows:
50 mM Tris-HCl, pH 7.8 (T2569)
10 mM MgCl2 (M1028)
10 mM dithiothreitol (D9779)
1 mM ATP (A7699)
25 ug/ml bovine serum albumin (B4287)
D2886
DNA Ligase from T4-infected Escherichia coli
buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Polydeoxyribonucleotide Synthase, Polynucleotide Ligase, T4 DNA Ligase
Scegli un formato
CHF 113.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 113.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
4,000 U/mL
PM
68 kDa
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
bacteriophage T4 ... 30(1258680)
Categorie correlate
Applicazioni
- Ligation of blunt ended or cohesive DNA fragments
- Ligation of cloning vector and restriction insert fragments
- Seal nicks in double stranded DNA and RNA or DNA/RNA hybrids
- Couple RNA single strands by bridging oligonucleotide adapters
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Definizione di unità
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Does product D2886 - DNA Ligase from T4-infected Escherichia coli contain a buffer ?
1 answer-