Vai a
DNTP100
Set di deossinucleotidi, 100 mM
Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each
Sinonimo/i:
Set di DNTP per PCR
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 439.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
CHF 439.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
100 mM
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
I desossinucleotidi trifosfato (dNTP) sono molecole organiche contenenti una nucleobase legata al desossiribosio. Per maggiore praticità e facilità di allestimento della reazione di PCR, questo set di dNTP contiene 0,25 mL di ciascuna delle soluzioni acquose 100 mM dei quattro desossiribonucleotidi, desossiribosio adenosina trifostato (dATP), desossiribosio citidina trifosfato (dCTP), desossiribosio guanosina trifosfato (dGTP) desossiribosio timidina trifosfato (dTTP), in singole provette.
Application
Il set di desossinucleotidi, 100 mM si usa come componente della miscela di reazione per la reazione a catena della polimerasi (PCR). Si usa anche come componente della miscela di reazione per la PCR di sistemi di mutazione refrattaria all′amplificazione (ARMS-PCR) per la genotipizzazione di polimorfismi a singolo nucleotide (SNP).
Il set di deossinucleotidi, 100 mM è stato utilizzato:
  • per biotinilare il λ-DNA per le misurazioni con pinze magnetiche
  • nella PCR RAPD (amplificazione random del DNA polimorfico)
  • nella generazione e nella marcatura delle sonde per FISH
  • nell'amplificazione del DNA genomico tramite PCR
  • nella PCR Multiplex
  • nella sintesi del primo filamento di cDNA
  • nella marcatura per il saggio TUNEL
  • nella RT-PCR
  • come componente della miscela di reazione per la reazione a catena della polimerasi (PCR)
Biochem/physiol Actions
I desossinucleotidi trifosfato (dNTP) sono il substrato degli enzimi che polimerizzano il DNA. Fungono da mattoncini costitutivi delle molecole di acido nucleico e sono di natura acida. Componenti chiave delle master mix per PCR, i dNTP sono indispensabili per amplificare il DNA. Livelli ottimali di dNTP assicurano un′adeguata replicazione cromosomica, preservando quindi la stabilità genomica.
Features and Benefits
  • Il set contiene 4 provette separate di dNTP.
  • Permette di ottimizzare le concentrazioni dei singoli dNTP.
Packaging
0,25 mL ciascuno di 100 mM di dATP, dCTP, dGTP e dTTP
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DNTP10DNTP100AD7295
description
Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each
description
Individual dNTPs for routine PCR; 0.5 mL each
description
Individual dNTPs for routine PCR; 1 mL each
description
Molecular Biology Reagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
100 mM
concentration
10 mM
concentration
100 mM
concentration
10 mM
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Set di deossinucleotidi, 100 mM
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)