Vai a
D7295
Miscela di desossinucleotidi, 10 mM
Molecular Biology Reagent
Sinonimo/i:
Miscela 10 mM di desossinucleotidi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.2 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 93.40
0.5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 189.00
20 x 0.2 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 703.00
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 812.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
liquid
Solubility:
H2O: soluble at 20 °C
Storage temp.:
−20°C
CHF 93.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
concentration
10 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
color
colorless
solubility
H2O: soluble at 20 °C
application(s)
agriculture
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
I nucleotidi sono molecole organiche che fungono da monomeri, o subunità, degli acidi nucleici (come DNA e RNA). I nucleotidi, i mattoncini costitutivi degli acidi nucleici, consistono di una base azotata (purina o pirimidina), uno zucchero con cinque atomi di carbonio (ribosio o desossiribosio) e almeno un gruppo fosfato. Un nucleoside insieme con un gruppo fosfato costituisce un nucleotide. Questa miscela di desossinucleotidi è una pratica soluzione premiscelata di dNTP, contenente 10 mM ciascuno dei sali sodici di dATP, dCTP, dGTP e TTP di grado UltraPure sciolti in acqua per biologia molecolare di elevata qualità. Un µL è sufficiente per una reazione standard di PCR da 50 µL.
Application
La miscela di dNTP è stata usata:
  • nell'amplificazione mediante PCR di DNA genomico isolato da insetti, funghi, virus, uomo,
  • nella trascrizione inversa dell'RNA totale in cDNA.
  • come componente della miscela di amplificazione del DNA per la reazione a catena della polimerasi (PCR)
  • per le PCR di routine
  • per il sequenziamento manuale e automatico del DNA
  • per la sintesi del cDNA nelle reazioni di marcatura
Features and Benefits
  • Purezza di ciascun dNTP: Minimo 99%
  • Formulato in proporzioni convenienti; 1 μL è usato per 50 μL di PCR
  • Quantità equimolari di ciascun dNTP significa meno pipettare.
  • Minimizzare il rischio di contaminazione nella PCR
  • I dNTPs UltrePure contribuiscono ad ottimizzare consistenza e rese nelle reazioni PCR più critiche.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DNTP100D6920NTMIXKB
description
Molecular Biology Reagent
description
Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each
description
10 mM
description
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99%
assay
>99% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is this 10 mM each, or 10 mM total? This info should be clearly stated on the label and on your site.
    1 answer
    1. This is 10 mM each and can be found under Description-> General Description: The Deoxynucleotide mix is a convenient premixed dNTP solution containing 10 mM each of UltraPure dATP, dCTP, dGTP, and TTP sodium salts in high-quality molecular biology grade water.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. How much Product D7295, Deoxynucleotide Mix, is needed for a PCR reaction?
    1 answer
    1. One μl is sufficient for a standard 50 μl PCR reaction.
      Helpful?
  4. Does Product No. D7295, Deoxynucleotide Mix contain dTTP or TTP?
    1 answer
    1. The product contains Thymidine 5´-triphosphate sodium salt.  Thymidine has a deoxy sugar, so it is a deoxythymidine.
      Helpful?
  5. What are the components to Product D7295, Deoxynucleotide Mix?
    1 answer
    1. The D7295 contains 10mM of each dATP, dCTP, dGTP and TTP in molecular biology grade water.  This is for a total concentration of 40 mM.