Vai a
D1806
Taq DNA polimerasi
with 10× PCR reaction buffer containing MgCl2
Sinonimo/i:
MgCl2 taq polymerase, Taq polymerase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 279.00
1500 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1170.00
20 x 250 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2250.00
5000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3370.00
10 x 1500 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 6050.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.55
Numero CE:
MDL number:
Biological source:
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
5 units/μL
CHF 279.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for 10000 reactions, sufficient for 3000 reactions, sufficient for 500 reactions
mol wt
94 kDa
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Taq DNA Polymerase is a thermostable enzyme derived from the thermophilic bacterium Thermus aquaticus. The enzyme is in a recombinant form, expressed in E. coli. It can withstand repeated heating to 95 °C without significant loss of activity. Each lot of Taq DNA Polymerase is tested for PCR amplification and double-stranded sequencing.
Application
Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus has been used:
  • in the quantification of fungal growth by polymerase chain reaction (PCR) and photometric assay
  • in conventional reverse transcriptase (RT)-PCR
  • in simple sequence repeats (SSR) genotyping
  • as a component of PCR mix for amplification of genomic and mitochondrial DNA
  • in direct tetra-primer amplification refractory mutation system (T-ARMS) PCR to amplify dried whole blood samples
Biochem/physiol Actions
La Taq polimerasi catalizza l′incorporazione (dipendente da templati di DNA e promossa dagli oligonucleotidi che agiscono da primer) dei dNTP nei filamenti di DNA complementari. Mostra un′attività della 5′-3′ polimerasi ed esonucleasi.
Features and Benefits
  • Low per unit cost of Taq
Packaging
La Taq DNA polimerasi può essere acquistata a scelta con un tampone di reazione 10× ottimizzato con MgCl2 (D1806) o con un tampone di reazione 10× senza MgCl2 e una provetta separata di MgCl2 per la titolazione (D4545). La seconda opzione può essere necessaria per determinare le condizioni ottimali per l′amplificazione.
Taq DNA Polymerase with 10× reaction buffer containing MgCl2
Other Notes
La Taq DNA polimerasi è un enzima termostabile specializzato isolato dal batterio termofilo Thermus aquaticus. La forma ricombinante di questo enzima è espressa in E. coli. Questa proteina da 94 kDa non mostra livelli rilevabili di endonucleasi o esonucleasi contaminanti secondo SDS-PAGE. Mostra un′attività della 5′→3′ polimerasi ed esonucleasi.
Un′unità incorpora 10 nmol di dNTP totali in DNA precipitabile in acido in 30 minuti a 74 °C.
Legal Information
L′utilizzo di questo prodotto è coperto da uno o più brevetti USA tra i seguenti e dalle corrispondenti richieste di brevetto al di fuori degli USA: US 8,404,464 e US 7,972,828. L′acquisto di questo prodotto include un′immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle rivendicazioni di brevetto in corso.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D4545D7442D9307
description
with 10× PCR reaction buffer containing MgCl2
description
with 10× PCR reaction buffer without MgCl2
description
Taq DNA Polymerase, free of DNA contaminants
description
with MgCl2
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
biological source
-
biological source
-
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
concentration
5 units/μL
concentration
5 units/μL
concentration
5 unit/μL
concentration
2.5 units/μL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taq DNA polimerasi
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)