Vai a
P6911
Proteasi
BioReagent, DNase, RNase, and nickase, none detected (No RNase.)
Sinonimo/i:
Actinasi E, Pronasi E
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-909-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
≥4 unit/mg
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
mol wt
monomer ~20 kDa
concentration
≥4 unit/mg
solubility
water: 5-20 mg/mL
foreign activity
DNase, RNase, and nickase, none detected (No RNase.)
storage temp.
−20°C
General description
Completamente inattivato dal calore al di sopra di 80 °C per 15-20 minuti.
A mixture of at least three proteolytic activities including an extracellular serine protease. In general, serine proteases display a wide range of substrate specificities, which are believed to be mediated by an active site composed of one Asp, one His, and a Ser residue in the molecule. This enzyme prefers to hydrolyze peptide bonds on the carboxyl side of glutamic or aspartic acid.
Application
La proteasi è usata di solito nelle procedure di isolamento degli acidi nucleici in incubazioni di 0,5-3,0 ore con aggiunta di sodio dodecil solfato 0,2% ed EDTA 10 mM.
Questo enzima è più attivo in un intervallo di pH più alto rispetto alla proteasi alcalina nota, mostrando l′attività proteolitica perfino in una soluzione 0,2 N di NaOH. Questo enzima è utile per la proteolisi di proteine insolubili e per lo studio della struttura delle proteine.
Suitable for:
  • Nucleic acid isolation procedures in incubations
  • Degrade protein during nucleic acid purification
  • Proteolysis of insoluble protein
  • Structural protein studies
Biochem/physiol Actions
Una miscela di almeno tre attività proteolitiche inclusa una serin proteasi extracellulare. In generale, le serin proteasi mostrano un′ampia gamma di specificità per il substrato, che si ritiene siano mediate da un sito attivo composto da un residuo Asp, un residuo His e un residuo Ser nella molecola. Questo enzima preferisce idrolizzare i legami peptidici sul lato carbossilico dell′acido glutammico o aspartico.
Preparation Note
Raccolto da brodo di coltura di S. griseus.
Analysis Note
The protease is incubated for 10 minutes at pH 7.5 at 37°C in a 6 ml reaction volume containing 0.54% casein and 0.041 M potassium phosphate buffer. The reaction is stopped by the addition of 5.0 ml of 0.11 M trichloroacetic acid.
Other Notes
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
This protease is completely inactivated by heating above 80°C for 15-20 minutes. This enzyme is more active at a higher pH range, showing the proteolytic activity even in 0.2N NaOH solution.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P8811P5147537088
Proteasi BioReagent, DNase, RNase, and nickase, none detected (No RNase.)
Sigma-Aldrich
P6911
Proteasi
Proteasi powder, BioReagent, suitable for mouse embryo cell culture, ≥3.5 units/mg solid
Sigma-Aldrich
P8811
Proteasi
Proteasi Type XIV, ≥3.5 units/mg solid, powder
Sigma-Aldrich
P5147
Proteasi
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
concentration
≥4 unit/mg
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 5-20 mg/mL
solubility
-
solubility
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble 0.2 mg/mL at 37 °C, clear, colorless to tan
solubility
water: 10 mg/mL
mol wt
monomer ~20 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteasi
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)