COEDTAF-RO
Roche
Cocktail di inibitori delle proteasi cOmplete™, senza EDTA
Tablets provided in glass vials
Scegli un formato
CHF 658.00
Spedizione prevista il14 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 658.00
Spedizione prevista il14 marzo 2025
Prodotti consigliati
Forma fisica
tablet
Confezionamento
vial of 20 tablets (11873580001)
vial of 3 × 20 tablets (05056489001)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Solubilità
aqueous buffer: soluble
Assorbimento
0.08 at 280 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Grazie alla loro composizione ottimizzata, le compresse mostrano eccellenti effetti di inibizione delle proteasi a serina e a cisteina e sono efficaci nel preservare le proteineisolate da tessuti animali e vegetali, nonché da lieviti e batteri. Le compresse cOmplete senza EDTA contengono inibitori delle proteasi sia irreversibili che reversibili. Non inibiscono le proteasi aspartiche e le metalloproteasi
Le compresse cOmplete prive di EDTA sono identiche alle compresse cOmplete, l'unica differenza è che non contengono EDTA o altri agenti chelanti (ad es. EGTA).
Specificità
Applicazioni
Si utilizzano le compresse cOmplete prive di EDTA per inibire l'attività proteolitica in grandi volumi (fino a 50 mL) nei casi in cui la presenza di EDTA potrebbe interferire con la stabilità delle proteine (ad es., proteine contenenti metalli) o con le analisi successive. Poiché l'EDTA interferisce con l'IMAC (cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati), per l′isolamento di proteine di fusione marcate con poli-His è consigliabile l′utilizzo delle compresse cOmplete prive di EDTA.
Se si lavora con volumi più piccoli (fino a 10 mL), raccomandiamo l′impiego delle compresse cOmplete, Mini, senza EDTA.
- del tampone di lisi per immunoprecipitazione (IPLS) nella lisi di cellule renali embrionali umane 293 (cellule HEK293T) in esperimenti di co-precipitazione con glutatione[6]
- del tampone per il saggio di radioimmunoprecipitazione (RIPA) nella lisi delle cellule per il western blotting[7]
- del tampone A nella lisi di cellule batteriche[8]
Caratteristiche e vantaggi
- Facili da usare: è sufficiente aggiungere una compressa, facilmente solubile, nel tampone.
- Protezione completa: preservano istantaneamente le proteine da un'ampia gamma di proteasi.
- Versatili: assicurano la protezione delle proteinenegli estratti ottenuti da quasi tutti i tipi di tessuti o cellule: animali, vegetali, lieviti, batteri e funghi.
- Sicure: le compresse di inibitori atossici non presentano rischi per l′utilizzatore e per coloro che lavorano vicino a lui.
Componenti
Qualità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Soluzione di lavoro: preparazione
Una compressa di inibitore delle proteasi cOmplete priva di EDTA è sufficiente per l′inibizione dell'attività proteolitica in 50 mL di soluzione di estrazione. In caso di attività proteolitica molto elevata, è consigliabile aumentare la dose a una compressa per 25 mL di tampone di estrazione. Le compresse possono essere aggiunte direttamente al tampone di estrazione. In alternativa, è possibile preparare una soluzione madre (conc. 25X).
Preparazione della soluzione madre (conc. 25 X):
Sciogliere una compressa di inibitore delle proteasi cOmplete priva di EDTA in 2 mL di acqua distillata o in 2 mL di tampone fosfato 100 mM, pH 7,0.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): è possibile conservare la soluzione madre a 2 - 8 °C per 1-2 settimane o per almeno 12 settimane tra i -15 e i -25 °C.
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
I clienti hanno visto anche
Protocolli
It is possible dissolve 1 tablet in 2 mL double dist. water (results in a 25x stock solution) without any problems.
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.