G5663
Glutathione S-Transferase from E. coli
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Glutathione S-alkenetransferase, Glutathione S-alkyltransferase, Glutathione S-aralkyltransferase, Glutathione S-aryltransferase, Glutathione S-epoxidetransferase, RX: Glutathione R-transferase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Grado
for molecular biology
Stato
buffered aqueous solution
PM
26 kDa
Concentrazione
>0.1 mg/mL
>1 unit/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... GSTM1(2944)
Descrizione generale
Specificità
second substrate.
In ELISA, 0.5 μg of recombinant glutathione S-transferase is the minimum detectable level of enzyme with an anti-glutatione S-transferase, alkaline phosphatase conjugate.
In immunoblot, 50 ng of recombinant GST is the minimum detectable level of enzyme with an anti-glutathione S-transferase, alkaline phosphatase conjugate.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?