C2618
Cytochalasin D
Ready Made Solution, from Zygosporium mansonii, 5 mg/mL in DMSO
Sinonimo/i:
Lygosporin A, Zygosporin A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Zygosporium mansonii
Livello qualitativo
Forma fisica
solution
Concentrazione
5 mg/mL in DMSO
Spettro attività antibiotica
fungi
Modalità d’azione
enzyme | interferes
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@H](C)C(=C)[C@@H](O)[C@@H]3\C=C\C[C@H](C)C(=O)[C@](C)(O)\C=C\[C@@H](OC(C)=O)[C@@]13C(=O)N[C@H]2Cc4ccccc4
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - Solvent