L5163
Latrunculin A
from sea sponge, ≥85% (HPLC), waxy solid
Sinonimo/i:
LAT-A, [1R-[1R*, 4Z, 8E, 10Z, 12S*, 15R*, 17R*(R*)]]-4-(17-Hydroxy-5,12-dimethyl-3-oxo-2,16-dioxabicyclo[13.3.1]nonadeca-4,8,10-trien-17-yl)-2-thiazolidinone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sea sponge
Livello qualitativo
Saggio
≥85% (HPLC)
Forma fisica
waxy solid
PM
421.6
Solubilità
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H]1CC[C@@H]2C[C@H](C[C@@](O)(O2)[C@@H]3CSC(=O)N3)OC(=O)C=C(C)CC\C=C\C=C1
InChI
1S/C22H31NO5S/c1-15-7-5-3-4-6-8-16(2)11-20(24)27-18-12-17(10-9-15)28-22(26,13-18)19-14-29-21(25)23-19/h3-5,7,11,15,17-19,26H,6,8-10,12-14H2,1-2H3,(H,23,25)/b4-3+,7-5-,16-11-/t15-,17-,18-,19+,22-/m1/s1
DDVBPZROPPMBLW-IZGXTMSKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3