Documenti fondamentali
487929-M
Millipore
Nocodazole
InSolution, ≥97%, 50 mM in DMSO, Inhibitor of mammalian cell mitosis via a highly aspecific antimicrotubular activity
Sinonimo/i:
InSolution Nocodazole, Methyl-(5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamate, Methyl-5-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-ylcarbamate, R17934, R17934, Methyl-(5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamate, Methyl-5-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-ylcarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1)C(=O)c2cc3nc([nH]c3cc2)NC(=O)OC
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Inhibitor of mitosis. Has highly specific antimicrotubular activity for mammalian cells in culture. Promotes tubulin depolymerization. Also acts as a high-affinity ligand for the cancer-related kinases ABL, c-KIT, BRAF, and MEK (Kd<2 M). The solid form of this compound (Cat. No. 487928) is also available.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Microtubules
Secondary Target
Certain kinases
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
A 50 mM (10 mg/664 µL) solution of Nocodazole (Cat. No. 487928) in DMSO.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 1 year at -70°C.
Altre note
Park, H., et al. 2012. Chem. Med. Chem.7, 53.
Bunz, F., et al. 1998. Science282, 1497.
Fleischman, L.F., et al. 1993. Oncogene8, 771.Pomies, P., and Block, M.R. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1429.
Rennison, M.E., et al. 1992. J. Cell Sci.102, 239.
Thyberg, J., and Moskalewski, S. 1992. J. Cell Sci.103, 1167.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Cytochalasin D from Zygosporium mansonii, &#8805;98% (TLC and HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C8273
Cytochalasin D
Timidina &#8805;99%
Sigma-Aldrich
T9250
Timidina
Paclitaxel European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000698
Paclitaxel
Paclitaxel from Taxus brevifolia, &#8805;95% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
T7402
Paclitaxel
Idrossiurea 98%, powder
Sigma-Aldrich
H8627
Idrossiurea