Merck
A3085
5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride
≥98% (TLC), powder, Na⁺/H⁺ antiport inhibitor
Sinonimo/i:
EIPA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18ClN7O
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.76
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride,
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
202-205 °C (lit.)
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, light yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(C(C)C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C11H18ClN7O/c1-4-19(5(2)3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20)
InChI key
QDERNBXNXJCIQK-UHFFFAOYSA-N
Application
5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride has been used:
  • as a supplement in endothelial cell growth medium to incubate human lung microvascular endothelial cell
  • in Pluronic F-127 stock solution for Drosophila larval live-imaging
  • in choline chloride solution as an experimental perfusate, to study the effect of Na+/H+ inhibition on jejunal loop perfusion in vivo
Biochem/physiol Actions
Selective blocker of Na+/H+ antiport
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)