Section 3 of SDS shows only the hazardous component information. Product# A5955 contains microgram amounts of Amphotericin B. At this concentration it is non-hazardous, hence section 3 of SDS does not list Amphotericin B.
A5955
Soluzione di antimicotico antibiotico (100×), stabilizzata
suspension, suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Soluzione di antimicotico antibiotico (100×), stabilizzata, with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg amphotericin B per mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
0.1 μm filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
suspension
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
yellow
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
yeast
applicazioni
agriculture
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- è stata utilizzata come supplemento in diversi tipi di terreni di coltura cellulare.[2][3][4]
- come componente della soluzione sterile di tampone fosfato salino (PBS) per evitare la contaminazione di fibroblasti di legamento parodontale isolati e messi in coltura nel corso degli esperimenti.[5]
- come componente della soluzione di conservazione per preservare segmenti tracheali prelevati in previsione di una successiva indagine sperimentale.[6]
Azioni biochim/fisiol
Spettro antimicrobico: include batteri gram negativi, batteri gram positivi, funghi e lieviti.
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Contenuto correlato
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
-
I am looking at the SDS for product number A5955, Antibiotic Antimycotic soln. I do not see Amphotericin B in composition of ingredients (3.2 mixtures). I want to know why. Thank you.
1 answer-