Vai a
A2942
Amphotericin B
solution, suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Amphotericin, Fungizone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H73NO17
Numero CAS:
Peso molecolare:
924.08
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
MDL number:
eCl@ss:
34010400
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Amfotericina B, 250 μg/mL in deionized water, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
concentration
250 μg/mL in deionized water
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
yellow
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
cell membrane | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]3O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H](O)[C@H](O)C[C@H](O)C[C@](O)(C[C@H](O)[C@H]1C(=O)O[Na])O2
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI key
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
General description
L'amfotericina B è un lattone macrociclico con una catena poliidrossilica idrofila e una catena idrocarburica polienica lipofila.[1]
Application
La soluzione di amfotericina B è stata usata:
  • per iniezioni intraperitoneali nel trattamento dell′infezione da Aspergillus fumigatus nei topi[2]
  • come componente del terreno di aspirazione per la coltura di ovaie di pecora Merino cinese
  • come componente del terreno di trasporto durante il prelievo dei corpi lutei equini[3]
  • come supplemento del terreno RPMI per la coltura della linea cellulare di ibridoma 55-6 di cellule B topo-topo[4]
Biochem/physiol Actions
L'amfotericina B è efficace in particolare contro funghi e lieviti.[5] Legandosi agli steroli associati alle membrane, forma canali transmembrana e consente così la fuoriuscita di piccole molecole.[5] L'amfotericina B è un antibiotico efficace per il trattamento delle micosi, ma purtroppo ha un alto potenziale tossico.[6]
L′amfotericina B è un antibiotico antifungino polienico isolato da Streptomyces sp. utilizzato in ambito clinico per trattare le infezioni fungine sistemiche.[7] L'amfotericina ha un'elevata affinità per gli steroli, in particolare gli ergosteroli, delle membrane cellulari sia fungine che batteriche. Il normale dosaggio di mantenimento di questo antifungino nelle colture cellulari è di 2,5 mg/L, con l′aggiunta di penicillina e streptomicina per un trattamento ad ampio spettro.
Packaging
20, 50, 100 ml
Preparation Note
Non è insolito che questo materiale formi un precipitato nelle soluzioni acquose. Mescolando la soluzione si può dissolvere gran parte del precipitato, ma non si ottiene la risolubilizzazione completa. L′amfotericina B è comunque idonea all′uso.
Other Notes
Il prodotto è fornito come 250 μg/mL di amfotericina B in acqua deionizzata. La soluzione contiene amfotericina B e alcuni componenti che ne migliorano la solubilità, ovvero desossicolato di sodio, cloruro di sodio e fosfato di sodio.
Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato. Sensibile alla luce.
Disclaimer
L′amfotericina B rimane attiva per 3 giorni in coltura a 37 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A95281032007Y0000005
Amfotericina B 250 μg/mL in deionized water, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A2942
Amfotericina B
USP
USP
1032007
Amphotericin B
vibrant-m
Y0000005
Amphotericin B
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
form
liquid
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amfotericina B
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. At what concentration should Product A2942, Amphotericin B solution, be used?
    1 answer
    1. We suggest a working concentration of 10 ml/L (2.5 mg/L).
      Helpful?
  2. What is the shelf life of Product A2942, Amphotericin B solution?
    1 answer
    1. It has an expiration date of 18 months. This can be found on the lot-specific certificate of analysis.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. How should Product A2942, Amphotericin B solution, be stored?
    1 answer
    1. This product should be stored at -20 °C.  It is stable in culture at 37 °C up to 3 days.