T4049
Soluzione Tripsina-EDTA
0.25%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Sinonimo/i:
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
solution
PM
23.4 kDa
Concentrazione
0.25%
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Impurezze
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- per staccare le cellule di carcinoma colorettale umano HT29 coltivate in terreno RPMI 1640 supplementato con siero fetale di vitello al 10% per la determinazione della frequenza cellulare relativa in campioni altamente concentrati;
- per tripsinizzare la linea cellulare di rene embrionale umano tcA-201 transfettata in modo transiente;
- per il rilascio per via enzimatica di fibroblasti murini (linea cellulare L929) adesi a impalcature (scaffold), nel corso di esperimenti di coltura cellulare intesi a verificare l′esito di una serie di trattamenti modificati applicati ad impalcature e fibre non-tessute di acido poli(L/D)lattico 96/4.
Azioni biochim/fisiol
Gli inibitori della serina proteasi quali ad esempio DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e aprotinina, sono in grado di inibire l′attività della tripsina
Componenti
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.
Protocolli
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.