Documenti fondamentali
M7506
Sigma-Aldrich
Solfato di magnesio
anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5%
Scegli un formato
500 G
CHF 132.00
1 KG
CHF 226.00
2 KG
CHF 389.00
12 KG
CHF 1’400.00
25 KG
CHF 2’650.00
CHF 132.00
Spedizione prevista il17 marzo 2025
Questo codice SKU è disponibile con grado ReagentPlus® anche nella nostra esclusiva linea Redi-Dri™ di prodotti free-flowing.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 132.00
1 KG
CHF 226.00
2 KG
CHF 389.00
12 KG
CHF 1’400.00
25 KG
CHF 2’650.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MgSO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 132.00
Spedizione prevista il17 marzo 2025
Questo codice SKU è disponibile con grado ReagentPlus® anche nella nostra esclusiva linea Redi-Dri™ di prodotti free-flowing.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 5210
Densità del vapore
<0.01 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
powder
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
Stringa SMILE
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Il solfato di magnesio è un sale di magnesio con capacità tocolitiche.[1] È stato studiato il suo ruolo nell'indurre un effetto analgesico durante i periodi intraoperatori e postoperatori.[2] È stato riportato avere un effetto preventivo sull'eclampsia.[3] È stata studiata la sua capacità di rimuovere l'acqua da solventi idrosolubili mediante separazione di fase per frazionamento salino.[4]
Applicazioni
Il solfato di magnesio (anidro) può essere utilizzato come catalizzatore:      
  • Nelle reazioni di Biginelli per sintetizzare diidropirimidinoni in assenza di solvente.[5]      
  • Nella sintesi di 2-imidazoline per reazione di aldeidi con etilendiammina in presenza di perossido di idrogeno e ioduro di sodio[6].
Una miscela di MgSO4 e bayerite è stata usata per preparare nanoparticelle di spinello MgAl2O4 a fase singola per calcinazione della miscela a 800 oC.[7]
L′MgSO4 (anidro) può essere usato anche come essiccante in sintesi organica per la rimozione di tracce di acqua da estratti organici.
Il solfato di magnesio può essere utilizzato come agente essiccante per estratti organici.[8]
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Anhydrous magnesium sulfate mediated solvent-free synthesis of dihydropyrimidin-2 (1H)-ones at ambient temperature
Pore DM, et al.
Australian Journal of Chemistry, 60(6), 435-438 (2007)
A facile and efficient synthesis of 2-imidazolines from aldehydes using hydrogen peroxide and substoichiometric sodium iodide
Bai Guo-yi, et al.
Synthesis, 2011(10), 1599-1603 (2011)
Synthesis of MgAl2O4 spinel nanoparticles using a mixture of bayerite and magnesium sulfate
Su Xinghua, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 12(5), 1813-1819 (2010)
J P Elliott
American journal of obstetrics and gynecology, 147(3), 277-284 (1983-10-01)
Magnesium sulfate (MgSO4) has been successfully used to inhibit premature labor. A retrospective review was performed on the use of MgSO4 as a tocolytic agent at Memorial Hospital, Long Beach, California, during a 4-year period (1978-1982). Three hundred fifty-five patients
New and highly effective method for the oxidation of primary and secondary alcohols to carbonyl compounds.
Corey EJ and Kim CU.
Journal of the American Chemical Society, 94(21), 7586-7587 (1972)
Articoli
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC/MS
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this product in a glass bottle or plastic bottle? If plastic, is it BPA-free?
    1 answer
    1. The product comes in a white high density polyethylene bottle and the product is free from PBA.
      Helpful?
  4. What is the particle size for product M7506, magnesium sulfate?
    1 answer
    1. The product does not have a specified particle size. However, it is indicated that all of the material passes through a 50 mesh screen, suggesting that the particles should be smaller than 300 microns in size.