208094
Solfato di magnesio
anhydrous, reagent grade, ≥97%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
<0.01 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Stato
granular
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
Stringa SMILE
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Anhydrous MgSO4 plays the role of a drying agent in the synthesis of 3,6-bis(3,4′-dihexyl-2,2′-bithiophen-5-yl)-1,2,4,5-tetrazine and organic molecules having an A–D–A (D = donor, A = acceptor) structure.
It may be used as an additional reagent in the synthesis of t-butyl esters and ethers by reacting carboxylic acid or alcohol and t-butanol in the presence of catalytic sulfuric acid.
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)