T6397
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Liothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt, T3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Potenza
0.02-50 ng/mL (lit.)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
ethanol/1 M HCl (4:1): 10 mg/mL, clear, colorless to yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Informazioni sul gene
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
rat ... Thra(81812) , Thrb(24831)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3