Documenti
S7653
Sigma-Aldrich
Sodio cloruro
BioXtra, ≥99.5% (AT)
Sinonimo/i:
Cloruro di natrio, Monocloruro di sodio, NaCl, Salgemma
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (AT)
Forma fisica
powder
tecniche
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Impurezze
filtertest, complies
insoluble matter, complies
pH
5.0-8.0 (20 °C, 1 M in H2O)
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Densità
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤0.01%
iodide (I-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Assorbimento
≤0.01 at 260
≤0.01 at 280 in H2O at 1 M
λ
(260 nm Amax: ≤ 0.01)
applicazioni
genome editing
microbiology
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il cloruro di sodio, noto anche come salgemma, è uno dei minerali più diffusi in natura. È un noto elettrolita che provvede a mantenere l′integrità e l′omeostasi cellulare controllando la pressione osmotica e l′equilibrio idrico della cellula. Il cloruro di sodio è utilizzato ampiamente nell′industria alimentare come additivo alimentare e conservante in virtù delle sue proprietà antimicrobiche. Viene aggiunto ai tamponi di laboratorio per aumentarne la forza ionica. Il cloruro di sodio trova applicazione anche nell′estrazione del DNA. Nell′ambito delle funzioni biologiche, il sodio e il cloro sono due elettroliti di primaria importanza.
Applicazioni
Il cloruro di sodio è stato utilizzato per:
  • Preparare soluzioni PBS (tampone fosfato salino).
  • Nel pretrattamento di campioni di tessuto cartilagineo tracheale prima della decellularizzazione.
  • Come componente del terreno agar di soia triptico per la messa in coltura di batteri.
  • Preparare tamponi di lisi.
Inoltre, insieme al bicarbonato di sodio, è usato per la regolazione dell′equilibrio acido-base dei fluidi corporei.
Caratteristiche e vantaggi
Sottoposto ad analisi delle impurezze elementari in tracce per garantirne l′elevata purezza.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Sodio cloruro ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
S9625
Sodio cloruro
Sodio idrossido BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
Sigma-Aldrich
S8045
Sodio idrossido
Salt in food processing; usage and reduction: a review
Albarracin, Willian et al
International Journal of Food Science and Technology, 46, 1329-1336 (2011)
Alain Boldini et al.
Scientific reports, 9(1), 11989-11989 (2019-08-21)
A variety of modeling frameworks have been proposed for ionic polymer metal composites (IPMCs), but the physical underpinnings of their actuation remain elusive. A critical step toward the validation of existing theories and transition to engineering practice entails the design
Influence of the ionic strength on the polyelectrolyte multilayers' permeability
Antipov et al.
Langmuir, 19, 2444-2448 (2003)
An optimized method for measurement of gamma-H2AX in blood mononuclear and cultured cells.
Muslimovic A, et al.
Nature Protocols, 3(7), 1187-1193 (2008)
Beneficial effects of four Bacillus strains on the larval cultivation of Litopenaeus vannamei
Luis-Villase et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 321, 136-144 (2011)
Articoli
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Protocolli
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.