T9284
Triton™ X-100
BioXtra
Sinonimo/i:
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
liquid
PM
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Numero d'aggregazione
100-155
tecniche
permeability assay: suitable
Impurezze
≤0.05% Phosphorus (P)
Residuo alla calcinazione
≤0.4%
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
Temp. transizione
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
1.065 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
13.5
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Along with Span® 80 and Tween® 80 in mineral oil for the preparation of oil-phase of microemulsions for PCR technique
- As a component of NX buffer which is used to pool and break down the microemulsions after PCR cycling
- In the blocking solution during immunocytochemistry procedure
- During deglycosylation procedure
- For membrane solubilization
- For cell permeabilization
- In decellularization of porcine heart valve tissue
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- BioXtra Grade product for your Cell Biology and Biochemical research
- Non-ionic nondenaturing detergent
- Superior wetting agent and emulsifier
- Highly versatile surfactant
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotto comparabile
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
483.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
251 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.