Documenti
S9378
Sigma-Aldrich
Saccarosio
≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
αα-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, αα-D-glucopiranosil β-D-fruttofuranoside, ββ-D-fruttofuranosil-α-D-glucopiranoside, D(+)-saccarosio, Zucchero
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Beilstein:
90825
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
sugar cane
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
crystals
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤5 ppm heavy metals
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless
Assorbimento
≤0.2 at 260 in water (50 G plus 50 mL)
≤0.2 at 280 in water (50 G plus 50 mL)
applicazioni
agriculture
Attività estranea
RNase, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Applicazioni
Il saccarosio è stato usato:
  • nella coltivazione e rigenerazione di vegetali
  • nella crioconservazione
  • nei cocktail per imaging cerebrale/corporeo chiarificato, non ostruito e analisi computazionale (CUBIC)
Azioni biochim/fisiol
Il saccarosio è un disaccaride non riducente presente in grande quantità negli organismi fotosintetici, inclusi i vegetali. È il costituente principale della melassa. Nell′industria alimentare si usa come zucchero liquido. È anche un componente di derrate alimentari e bevande. Nelle piante vascolari il saccarosio partecipa alla crescita e allo sviluppo. È anche un macronutriente per gli esseri umani. Nei cibi il saccarosio si usa come agente dolcificante.
Altre note
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di disaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Saccarosio anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent
Sigma-Aldrich
RDD023
Saccarosio
Saccarosio Grade I, ≥99% (GC), suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S5390
Saccarosio
Saccarosio meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
S3929
Saccarosio
D-(+)-Glucosio ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D-(+)-Glucosio
Saccarosio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1001
Saccarosio
High-resolution 3D imaging of whole organ after clearing: taking a new look at the zebrafish testis
Fretaud M, et al.
Scientific reports, 7(8), 43012-43012 (2017)
Transformation of nuclear and plastomic plant genomes by biolistic particle bombardment
Maenpaa P, et al.
Molecular Biotechnology, 13(1), 67-72 (1999)
Conductometric biosensors
Biological Identification, 153-193 (2014)
Ovary and Ovulation: Fresh and cryopreserved ovarian tissue samples from donors with lymphoma transmit the cancer to graft recipients
Shaw J M, et al.
Human Reproduction, 11(8), 1668-1673 (1996)
Disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides
Carbohydrates: The Essential Molecules of Life, 321-341 (2009)