1477502
USP
Octoxynol 9
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol mono(4-tert-octylphenyl) ether
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
octoxynol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used to prepare standard and system suitability solutions in the assay of octoxynol 9 as described in the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
483.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
251 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)