Vai a
F8775
Formaldeide
Molecular Biology, 36.5-38% in H2O
Sinonimo/i:
Formalina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 73.90
4 x 25 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 164.00
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 166.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
30.03
UNSPSC Code:
12352114
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-001-8
Beilstein/REAXYS Number:
1209228
MDL number:
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
Vapor pressure:
52 mmHg ( 37 °C)
CHF 73.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
contains
10-15% methanol
concentration
36.5-38% in H2O
technique(s)
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for (use in Formaldehyde-Agarose Gel Electrophoresis of RNA)
application(s)
general analytical
genomic analysis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
La formaldeide, una sostanza chimica incolore, dall′odore pungente, trova applicazione diffusa in biologia diversi ambienti di ricerca e di laboratorio. Disponibile essenzialmente in soluzione acquosa al 37% (formalina), ha impieghi che vanno dalla conservazione e sterilizzazione dei tessuti biologici all′utilizzo come agente denaturante nella gel elettroforesi dell′RNA. Ad ogni modo, è fondamentale evidenziarne i potenziali rischi per la salute e maneggiarla con le adeguate precauzioni. Consideriamone qui di seguito le sue diverse funzioni.
  • Conservante: la capacità di inibire la crescita microbica fa della formaldeide un conservante di campioni biologici di provata efficacia, in grado di prevenirne il deterioramento e di garantirne l′integrità in vista di successive indagini. Questa proprietà viene sfruttata nei laboratori medici, nei musei ed anche nella preparazione dei fluidi di imbalsamazione.
  • Fissativo: in istologia, la formaldeide agisce come fissativo, stabilendo legami incrociati tra le proteine e conservando le strutture tissutali per l′esame al microscopio. Ciò consente ai ricercatori di osservare i dettagli anatomici e i componenti cellulari con nitidezza apprezzabile.
  • Denaturante: nelle tecniche di biologia molecolare come l′elettroforesi su gel di agarosio-formaldeide, la formaldeide denatura le molecole di RNA, impedendo che queste formino strutture secondarie e permettendone quindi la separazione in base alle dimensioni. Questa tecnica si dimostra insostituibile nello studio dell′espressione genica e dell′integrità dell′RNA.
Application
La soluzione di formaldeide è usata per la fissazione di cellule e di sezioni di tessuto.[1][2] È usata nell′elettroforesi su gel di formaldeide-agarosio. La formaldeide è usata come denaturante nell′elettroforesi dell′RNA su gel di formaldeide-agarosio.
Features and Benefits
  • Versatile e adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca
  • Indicato per applicazioni di biologia molecolare e di biochimica
Analysis Note
Testata per uso nell′elettroforesi dell′RNA su gel di formaldeide-agarosio.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
476081.0400347673
Formaldeide Molecular Biology, 36.5-38% in H2O
Sigma-Aldrich
F8775
Formaldeide
Formaldeide Molecular Biology, BioReagent, ≥36.0% in H2O (T)
Sigma-Aldrich
47608
Formaldeide
Formaldeide tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
47673
Formaldeide
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
-
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
application(s)
general analytical
genomic analysis
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldeide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
133.0 °F - closed cup
flash_point_c
56.11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf