255564
Acido L-ascorbico
ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
Acido L-treoascorbico, Fattore antiscorbuto, Vitamina C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystals or granules
powder or chunks
Attività ottica
[α]25/D +20.5 to +21.5° in H2O
tecniche
HPLC: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Residuo alla calcinazione
<0.1%
Colore
white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
Punto di fusione
190-194 °C (dec.)
Solubilità
water: soluble 176 g/L at 20 °C
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC23A2(9962)
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)