Documenti fondamentali
178780
Sigma-Aldrich
Tetrabutilammonio idrossido
greener alternative
40 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.47
Beilstein:
3571228
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Stato
liquid
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.405
Densità
0.99 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Ci adoperiamo per fornire alternative verdi dei prodotti tradizionali che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto è altamente efficace e ottimizza l′efficienza catalitica. Per maggiori informazioni, clicca qui .
Il tetrabutilammonio idrossido è un sale dell′ammonio quaternario usato principalmente come base forte e catalizzatore di trasferimento di fase. Può essere sintetizzato a partire dallo ioduro di tetrabutilammonio.
Applicazioni
La soluzione di tetrabutilammonio idrossido (TBAHO) può essere usata nei seguenti studi:
  • Per la dissoluzione di cellulosa 10 p% a temperatura ambiente.
  • Come catalizzatore durante la sintesi di 1,2,4-ossadiazoli.
  • Per la preparazione di sali di TBAHO di acidi grassi.
Avvertenza
Può cristallizzare a temperature inferiori a 30 °C
Il solido può essere sciolto nuovamente riscaldando e mescolando delicatamente il prodotto
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrabutylammonium Hydroxide
Bos ME.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Construction of 3, 5-substituted 1, 2, 4-oxadiazole rings triggered by tetrabutylammonium hydroxide: a highly efficient and fluoride-free ring closure reaction of O-acylamidoximes.
Otaka H, et al.
Tetrahedron Letters, 55(5), 979-981 (2014)
Tetrabutylammonium Hydroxide as Titrant for Acids in Nonaqueous Solutions.
Cundiff RH and Markunas PC.
Analytical Chemistry, 28(5), 792-797 (1956)
B B Y Lau et al.
Bioresource technology, 197, 252-259 (2015-09-08)
Aqueous solutions of tetrabutylphosphonium hydroxide have been evaluated as pretreatment media for rice husks, prior to sulphuric acid hydrolysis or cellulase enzymatic hydrolysis. Varying the water:tetrabutylphosphonium hydroxide ratio varied the rate of delignification, as well as silica, lignin and cellulose
Foaming and emulsifying properties of fatty acids neutralized by tetrabutylammonium hydroxide.
Fameau AL, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 403, 87-95 (2012)