Documenti
33034
Sigma-Aldrich
Acido L-ascorbico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric)
Sinonimo/i:
Acido L-treoascorbico, Fattore antiscorbuto, Vitamina C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.12
Beilstein:
84272
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
Ph. Eur.
USP/NF
reag. ISO
Saggio
99.7-100.5% (oxidimetric)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +20.5 to +21.5°, c = 10% in H2O
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Impurezze
related substances, in accordance (HPLC)
≤0.001% heavy metals (by ICP-OES)
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
2.1-2.6 (20 °C, 5%)
Punto di fusione
190-192 °C ((decomp)) (lit.)
190-194 °C (dec.)
Solubilità
water: soluble 176 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
passes test for identity (IR)
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC23A2(9962)
Categorie correlate
Descrizione generale
L′acido L-ascorbico o vitamina C è una vitamina idrosolubile presente in diversi alimenti. Tra i benefici della vitamina C: protezione da deficit del sistema immunitario, cardiovasculopatia, iperpigmentazione, protezione della cute, effetto anti-invecchiamento, assorbimento del ferro e produzione di globuli rossi. È anche utile nella biosintesi del collagene, della L-carnitina e dei neurotrasmettitori.
Applicazioni
L′acido L-ascorbico è stato usato come sostanza che induce l′interferenza analitica nel saggio enzimatico dell′albumina glicata (AG).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Acido L-ascorbico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1008
Acido L-ascorbico
Acido L-ascorbico European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1300000
Acido L-ascorbico
Acido ascorbico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1043003
Acido ascorbico
Acido L-ascorbico British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP461
Acido L-ascorbico
Vitamin C: One compound, several uses. Advances for delivery, efficiency and stability
Testa R, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 1(2), 162-171 (2016)
A family of mammalian NaI[plus]I-dependent L-ascorbic acid transporters.
Tsukaguchi H, et al.
Nature, 673(1), 70-75 (1999)
Total phenols, ascorbic acid, β-carotene and lycopene in Portuguese wild edible mushrooms and their antioxidant activities.
Barros L, et al.
Food Chemistry, 103(2), 413-419 (2007)
T R Tickner et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 85(2), 125-129 (1978-04-17)
A new colorimetric method for the assay of biliverdin in biological fluids is described. The method, based upon the reaction of biliverdin with barbituric acid, offers improved sensitivity and selectivity when compared to direct spectrophotometric measurements. Using this method biliverdinaemia
Jiali Zhang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(7), 1112-1114 (2010-02-04)
We demonstrated that the individual graphene oxide sheets can be readily reduced under a mild condition using L-ascorbic acid (L-AA). This simple approach should find practical applications in large scale production of water soluble graphene.