Vai a
795437
Acido L-ascorbico
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
Acido L-treoascorbico, Fattore antiscorbuto, Vitamina C
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 81.60
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 274.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 471.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.12
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-066-2
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
CHF 81.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
product line
Redi-Dri™
assay
≥99%
form
crystals or granules, powder or chunks
optical activity
[α]25/D +20.5 to +21.5° in water
quality
free-flowing
ign. residue
<0.1%
color
white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
L-Ascorbic acid or vitamin C is a water-soluble vitamin found in various foodstuffs. Benefits of vitamin C may include protection against immune system deficiencies, cardiovascular disease, hyperpigmentation, skin protection, anti-aging, iron absorption, and red blood cell production. It is also useful in the biosynthesis of collagen, L-carnitine, and neurotransmitters.
Application
L-Ascorbic acid (anhydrous) can be used in pharmaceutical applications.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7506A4544255564
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
description
reagent grade, crystalline
description
suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
description
ACS reagent, ≥99%
grade
anhydrous, ACS reagent
grade
reagent grade
grade
-
grade
ACS reagent
assay
≥99%
assay
≥98% ( with iodine, titration)
assay
≥98%
assay
≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
form
crystals or granules, powder or chunks
form
crystalline
form
powder
form
crystals or granules, powder or chunks
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 50 mg/mL
solubility
water: soluble 50 mg/mL
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES), Fe: ≤0.001%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido L-ascorbico
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)