57803
Acido L-ascorbico
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Acido L-treoascorbico, Fattore antiscorbuto, Vitamina C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
190-194 °C (dec.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
Confezionamento
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?