553468
Tris(tert-butoxy)silanol
99.999%
Sinonimo/i:
TBS
Saggio
99.999%
Stato
solid
P. ebollizione
205-210 °C (lit.)
Punto di fusione
63-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)O[Si](O)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-10(2,3)14-17(13,15-11(4,5)6)16-12(7,8)9/h13H,1-9H3
HLDBBQREZCVBMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes