Vai a
A5960
Acido L-ascorbico
BioXtra, ≥99.0%, crystalline
Sinonimo/i:
Acido L-treoascorbico, Fattore antiscorbuto, Vitamina C
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 31.80
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 68.80
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 210.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 759.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.12
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-066-2
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
CHF 31.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
crystalline
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
color
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
L′acido ascorbico è detto anche vitamina C. Contiene un lattone a sei atomi di carbonio prodotto dai vegetali e da alcune specie animali, ma non dagli esseri umani e dagli altri primati. La vitamina C è una vitamina idrosolubile. Essa è contenuta negli agrumi, nell′uva spina indiana, nei broccoli, nelle fragole e nei cavolini di Bruxelles. L′acido L-ascorbico è la forma biologicamente attiva dell′acido ascorbico. È instabile e idrofilo. L′acido ascorbico ha carica neutra e viene convertito in ascorbato per protonazione.
Application
  • L′acido L-ascorbico è stato usato per indurre la differenziazione degli osteoblasti da colture primarie di midollo osseo.
  • È stato usato per la differenziazione delle cellule progenitrici dei cardiomiociti umani (hCMPC) in cardiomiociti.
  • È stato usato per misurare l′attività della catena del trasporto degli elettroni nei mitocondri (complesso IV).
Biochem/physiol Actions
L′acido L-ascorbico è coinvolto nella produzione dei neurotrasmettitori e nella sintesi della carnitina e del collagene. L′acido ascorbico agisce da cofattore enzimatico per diversi enzimi, fungendo da elettrondonatore per le monossigenasi e le diossigenasi. L′acido ascorbico agisce inoltre come potente antiossidante, soprattutto nei confronti delle specie reattive dell′ossigeno. La vitamina C è dotata di proprietà antiossidanti ed è implicata nella protezione contro il fotoinvecchiamento e l′invecchiamento. Al deficit di vitamina C si associano scorbuto, gengive sanguinanti, difficoltà nella cicatrizzazione delle ferite, anemia e degenerazione muscolare.
Disclaimer
Durante la conservazione può scurirsi.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7506W21090195210
description
BioXtra, ≥99.0%, crystalline
description
reagent grade, crystalline
description
FCC, FG
description
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
assay
≥99.0%
assay
≥98% ( with iodine, titration)
assay
99.0-100.5% (iodometric)
assay
≥99.0% (RT)
form
crystalline
form
crystalline
form
powder or crystals, crystalline
form
powder or crystals (possibly with chunks)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
water: soluble 50 mg/mL
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, almost colorless
color
white to off-white
color
white to slightly yellow
color
white
color
white to off-white
mp
190-194 °C (dec.)
mp
190-194 °C (dec.)
mp
190-194 °C (dec.)
mp
190-194 °C (dec.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido L-ascorbico
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is L-ascorbic acid, Product A5960, the same as vitamin C?
    1 answer
    1. Yes, L-ascorbic acid is a synonym for vitamin C.
      Helpful?
  4. What is the extinction coefficient of L-ascorbic acid, Product A5960?
    1 answer
    1. According to the Data for Biochemical Research, 3rd ed., Dawson, R. M. C., et al., Oxford University Press (New York, NY 1986), p. 116, the L-ascorbic acid extinction coefficient: EmM = 7.0 (265 nm, water), 7.5 (245 nm, acid).
      Helpful?
  5. What is the solution stability of L-ascorbic acid, Product A5960?
    1 answer
    1. Aqueous solutions are stable only in the absence of oxygen.  Aqueous solutions are most stable at pH 5-6, very unstable at alkaline pH. (Data for Biochemical Research, 3rd ed., Dawson, R. M. C., et al., Oxford University Press (New York, NY: 1986), p. 116)  Degradation is markedly increased in the presence of transition metal ions, especially Cu(II) and Fe(III).  The first stage of oxidation of L-ascorbic acid to dehydroascorbic acid is reversible and the biological activity is retained.  Further oxidation to 2,3-diketogulonic acid is not reversible and the activity is lost. (Omura, H., and Yamafuji, K., in Methodicum Chimicum, 11(2), Korte, F., and Goto, M., eds., Academic Press (New York, NY: 1977), p. 115).
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the pKa of L-ascorbic acid, Product A5960?
    1 answer
    1. The pKa values for L-ascorbic acid (from the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry) are 4.17 and 11.57.