21059
Cloruro di calcio
0.1 M Ca, for ion-selective electrodes, analytical standard (for ion-selective electrodes)
Sinonimo/i:
Calcium chloride solution
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard (for ion-selective electrodes)
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
0.1 M Ca
Stringa SMILE
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?