21115
Cloruro di calcio
BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
Sinonimo/i:
CaCl2, Calcium chloride hydrate, Calcium dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Nome Commerciale
BioUltra
Forma fisica
liquid
Concentrazione
~1 M in H2O
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice di rifrazione
n20/D 1.358
pH
4.0-6.0 (25 °C)
Densità
1.086 g/mL at 20 °C
Cationi in tracce
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
Stringa SMILE
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.