21193
Calcium ionophore II
Selectophore™, function tested
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetra[cyclohexyl]diglycolic acid diamide, N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-3-oxapentanediamide, ETH 129
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Forma fisica
solid
Qualità
function tested
Stringa SMILE
O=C(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H48N2O3/c31-27(29(23-13-5-1-6-14-23)24-15-7-2-8-16-24)21-33-22-28(32)30(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h23-26H,1-22H2
URAUKAJXWWFQSU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)