793639
Cloruro di calcio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥96%
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 5210
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥96%
Stato
powder
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤0.006 meq/g Titr. base
Punto di fusione
772 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
- β-Aminoketones via three-component Mannich reaction of ketones, aldehydes, and amines.
- γ-Nitro dicarbonyl esters via Michael addition reaction.
- Pyrroles via solvent-free Paal-Knorr reaction.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.