21049
Cloruro di calcio
analytical standard, 1.000 g/L Ca+2 in hydrochloric acid, traceable to BAM
Sinonimo/i:
Calcium chloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
1.000 g/L Ca+2 in hydrochloric acid
tecniche
AAS: suitable
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Stringa SMILE
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?