Vai a
CO-RO
Roche
Cocktail di inibitori delle proteasi cOmplete
Tablets provided in glass vials
Sinonimo/i:
Compresse di inibitori delle proteasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 tabs
Spedizione prevista il26 maggio 2026daSchnelldorf
CHF 696.00
3 x 20 tabs
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 1’770.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Form:
tablet
Solubility:
aqueous buffer: soluble
Storage temp.:
2-8°C
CHF 696.00
Spedizione prevista il26 maggio 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
tablet
packaging
vial of 20 tablets (11697498001), vial of 3 × 20 tablets (11836145001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
<7.5
solubility
aqueous buffer: soluble
absorption
0.08 at 280 nm
storage temp.
2-8°C
General description
Le compresse di inibitori della proteasi cOmplete inibiscono un ampio spettro di proteasi a serina e cisteina, le metalloproteasi e le calpaine. Grazie alla loro composizione ottimizzata, le compresse mostrano un′eccellente inibizione e sono adatte per preservare proteine isolate da tessuti animali e vegetali, nonché da lieviti e batteri. Le compresse cOmplete contengono EDTA e inibitori delle proteasi sia irreversibili che reversibili.
Application
cOmplete è utilizzato per inibire le proteasi a serina e a cisteina, oltre che le metalloproteasi, in estratti cellulari ottenuti da batteri, mammiferi, lieviti e piante. [1][2][3][4][5]
cOmplete contiene inibitori delle proteasi sia reversibili che irreversibili. Raccomandiamo quindi di aggiungere cOmplete a tutti i tamponi e le soluzioni stock normalmente protette con inibitori delle proteasi e non solo durante le fasi iniziali di purificazione.
cOmplete contiene EDTA (1 compressa in 50 mL produce una soluzione con EDTA 1 mM). Pertanto, il tampone di estrazione non deve contenere cationi bivalenti come Ca2+, Mg2+ o Mn2+, altrimenti l'inibizione delle metalloproteasi potrebbe risultare incompleta. Nel caso si intenda purificare la proteina di interesse tramite IMAC (cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati), ad esempio, nel caso di proteine ricombinanti con etichetta di poli-istidina, l'EDTA deve essere eliminato (es., mediante dialisi) prima della cromatografia.
In alternativa sono disponibili le compresse cOmplete senza EDTA. Queste compresse sono identiche alle compresse cOmplete standard, ad eccezione del fatto che non contengono EDTA né altri agenti chelanti.
Le compresse cOmplete sono in grado di inibire l'attività proteolitica di grandi volumi di estrazione (fino a 50 mL). Nel caso si lavori con volumi più piccoli (fino a 10 mL), è consigliabile utilizzare le compresse cOmplete Mini. La composizione delle compresse cOmplete Mini è identica a quella di una normale compressa di cOmplete.
Il cocktail di inibitori delle proteasi cOmplete è utilizzato come componente del
  • tampone di lisi per l'omogeneizzazione della muscolatura liscia cavernosa del ratto (CSM) nella preparazione delle frazioni membranose e citosoliche
  • tampone A freddo per la preparazione di estratti citosolici e nucleari
  • tampone di lisi per l'omogeneizzazione dei tessuti, per determinare l'espressione delle proteine​mediante western blot
  • tampone fosfato salino (PBS) per la lisi delle retine di ratto, per il saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA)
Biochem/physiol Actions
Miscela di diversi inibitori delle proteasi con ampia specificità inibitoria. Per l'inibizione di proteasi a serina, a cisteina e di metalloproteasi in estratti di cellule batteriche, di mammifero, di lievito e vegetali.
Features and Benefits
Utilizzare le compresse di inibitori della proteasi cOmplete per proteggere le proteine da un'ampia gamma di proteasi. Se non inibita, in pochi minuti l'attività proteolitica può degradare la proteina isolata con giorni di lavoro. Ognuna di queste comode compresse solubili in acqua contiene una miscela di inibitori delle proteasi che inibisce l'attività proteolitica nella maggior parte delle cellule: animali, vegetali, lieviti e batteri. Non richiedono di essere pesate o dosate, assicurando così risultati omogenei.
  • Facili da usare: è sufficiente aggiungere una compressa, facilmente solubile, nel tampone.
  • Protezione completa: preservano istantaneamente le proteine da un'ampia gamma di proteasi.
  • Versatili: assicurano la protezione delle proteine​negli estratti ottenuti da quasi tutti i tipi di tessuti o cellule: animali, vegetali, lieviti, batteri e funghi.
  • Sicure: queste compresse sono atossiche e non presentano rischi per l′operatore e per quelli che lo circondano.
  • Adatte per purificazione IMAC: purifica le proteine con etichetta di poli-istidina con la resina per purificazione cOmplete His-Tag.
Physical form
Compresse in flaconi di vetro
Preparation Note
Concentrazione di lavoro: 1 compressa per 50 mL di soluzione di estrazione
Soluzione di lavoro: preparazione della soluzione di lavoro:
Una compressa dell′inibitore delle proteasi cOmplete è sufficiente per l'inibizione dell'attività proteolitica in 50 mL di soluzione di estrazione. In caso di attività proteolitica molto elevata, è consigliabile utilizzare una compressa per 25 mL di tampone di estrazione. Le compresse possono essere aggiunte direttamente al tampone di estrazione. In alternativa, è possibile preparare una soluzione madre (conc. 25X).
Preparazione della soluzione madre (conc. 25 X):
Sciogliere una compressa di inibitore delle proteasi cOmplete in 2 mL di acqua distillata o in 2 mL di tampone fosfato 100 mM, pH 7,0. La soluzione madre può anche essere preparata in tampone Tris 10 mM, con pH da 7,2 a 7,5.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): è possibile conservare la soluzione madre tra 2 e 8 °C per 1-2 settimane o per almeno 12 settimane tra -15 e -25 °C.
Sciogliere in tamponi acquosi o aggiungere direttamente al tampone di estrazione. In alternativa, preparare una soluzione madre 25X in 2 mL di acqua o tampone fosfato 100 mM, pH 7,0. La soluzione madre è stabile per 1-2 settimane a 2-8 °C o per almeno 12 settimane tra -15 e -25 °C; utilizzabile anche in soluzioni contenenti tioli a 15 -25 °C.
Analysis Note
Prestazioni testate su estratto di pancreas.
Other Notes
L'efficacia dell'inibizione viene rapidamente e sensibilmente testata utilizzando il substrato universale delle proteasi. Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
Miscela proprietaria di diversi inibitori delle proteasi con ampia specificità inibitoria.
Legal Information
cOmplete is a trademark of Roche
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
046931240010469311600104693132001
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
packaging
vial of 20 tablets (11697498001), vial of 3 × 20 tablets (11836145001)
packaging
pack of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
packaging
pkg of 20 tablets
packaging
pkg of 20 tablets (individually packed in foil blister packs)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
optimum pH
<7.5
optimum pH
-
optimum pH
-
optimum pH
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
pictograms
CorrosionHealth hazard
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)