Documenti
P8849
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic, aminopeptidases and thermolysin-like activities, for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solution
Sinonimo/i:
Protease inhibitor solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Cocktail di inibitori delle proteasi, for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solution
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
DMSO solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
La soluzione di DMSO è stata ideata per la purificazione delle proteine marcate con tag istidina.
Il cocktail contiene una miscela di inibitori indirizzati specificamente alle serin-, cistein-, aspartato-proteasi, all'amminopeptidasi e alle proteasi simili alla termolisina.
Specificità
Inibisce le proteasi a serina, a cisteina, aspartiche e simili alla termolisina e le amminopeptidasi.
Applicazioni
Il cocktail è stato ottimizzato e testato per la capacità di isolare le proteine marcate con tag istidina, senza aggiungere agenti chelanti per renderlo compatibile con le applicazioni di IMAC.
Se ne raccomanda l'uso per inibire l'attività proteasica in 100 mL di lisato cellulare ottenuto da 20 g di Escherichia coli o 10 g di cellule ovariche pupali di Spodoptera frugiperda infettate da baculovirus.
Caratteristiche e vantaggi
Specificamente formulato per la purificazione delle proteine marcate con tag istidina.
Essendo indirizzato a più tipi di proteasi, assicura un'inibizione completa dell'attività proteasica.
È compatibile con le applicazioni di IMAC perché non contiene agenti chelanti.
Fornito in diversi tipi di pratiche confezioni.
Componenti
AEBSF
Bestatina
E-64
Pepstatina A
Fosforamidone
Quantità
Si consiglia l′uso di un mL per l′inibizione delle proteasi estratte da 20 g di Escherichia coli o 10 g di cellule ovariche di pupa di Spodoptera frugiperda infette da baculovirus in un volume totale di 100 ml.
Questo cocktail di inibitori delle proteasi è stato ottimizzato e testato sulle proteine marcate con istidina.
Nota sulla preparazione
Questo prodotto viene fornito come soluzione chiara in DMSO. Si consiglia l′uso di 1 mL di soluzione per inibire l′attività delle proteasi presenti in 100 mL di lisato cellulare ottenuto da 20 g di cellule di E. coli o 10 g di cellule infette da baculovirus.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Z Kurowska et al.
Neuroscience, 256, 456-466 (2013-10-26)
Nogo-A is a transmembrane protein originally discovered in myelin, produced by postnatal CNS oligodendrocytes. Nogo-A induces growth cone collapse and inhibition of axonal growth in the injured adult CNS. In the intact CNS, Nogo-A functions as a negative regulator of
E Boudreau et al.
The EMBO journal, 19(13), 3366-3376 (2000-07-06)
The psbD mRNA, which encodes the D2 reaction center polypeptide of photosystem II, is one of the most abundant chloroplast mRNAs. We have used genomic complementation to isolate the nuclear Nac2 gene, which is required for the stable accumulation of
Shuji Kaneko et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(1), 82-92 (2002-01-05)
The physical interaction between the presynaptic vesicle release complex and the large cytoplasmic region linking domains II and III of N-type (Ca(v)2.2) calcium channel alpha(1)B subunits is considered to be of fundamental importance for efficient neurotransmission. By PCR analysis of
Ryan McKay et al.
Biotechnology and bioengineering, 114(12), 2883-2895 (2017-07-30)
Probiotics, whether taken as capsules or consumed in foods, have been regarded as safe for human use by regulatory agencies. Being living cells, they serve as "tunable" factories for the synthesis of a vast array of beneficial molecules. The idea
Thomas A Leonard et al.
Cell, 144(1), 55-66 (2011-01-11)
Protein kinase C (PKC) isozymes are the paradigmatic effectors of lipid signaling. PKCs translocate to cell membranes and are allosterically activated upon binding of the lipid diacylglycerol to their C1A and C1B domains. The crystal structure of full-length protein kinase
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.