11836153001
Roche
Cocktail di inibitori delle proteasi cOmplete™, Mini
Tablets provided in a glass vial
Sinonimo/i:
Inibitore di proteasi
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tablet
impiego
sufficient for 25 10mL extraction solution preparations
Confezionamento
vial of 25 tablets
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
tissue processing: suitable
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Grazie alla loro composizione ottimizzata, le compresse mostrano eccellenti effetti di inibizione e sono adatte per preservare proteine isolate da tessuti animali e vegetali, nonché da lieviti e batteri.
Le compresse di inibitori delle proteasi cOmplete, Mini contengono EDTA e inibitori delle proteasi sia irreversibili che reversibili.
Specificità
Applicazioni
componente
- del tampone di lisi per la lisi di campioni di glioma
- del tampone di estrazione delle proteine per radioimmunoprecipitazione (RIPA) per l′omogenizzazione di tessuti cardiaci
- del tampone di risospensione per l′omogenizzazione di cellule ganglionari retiniche
cOmplete, Mini, contiene inibitori delle proteasi sia reversibili che irreversibili. Raccomandiamo quindi di aggiungere cOmplete, Mini, a tutti i tamponi e le soluzioni madre normalmente protetti con inibitori delle proteasi e non solo durante le fasi iniziali di purificazione.
cOmplete, Mini, contiene EDTA (1 compressa in 10 mL produce una soluzione con EDTA 1 mM). Pertanto, il tampone di estrazione non deve contenere cationi bivalenti come Ca2+, Mg2+, o Mn2+, in quanto in caso contrario l'inibizione delle metalloproteasi potrebbe risultare incompleta. Nel caso si intenda purificare la proteina di interesse tramite IMAC (cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati), ad esempio, nel caso di proteine ricombinanti con etichetta di poli-istidina, l'EDTA deve essere eliminato (ad esempiomediante dialisi) prima della cromatografia.
In alternativa, si può usare il prodotto cOmplete, Mini, senza EDTA. Queste compresse sono identiche a cOmplete, Mini, ad eccezione del fatto che non contengono EDTA né altri agenti chelanti.
Le compresse cOmplete, Mini, sono in grado di inibire l'attività proteolitica in piccoli volumi di estrazione (fino a 10 mL). Nel caso si stia lavorando con un volume più grande (fino a 50 mL), è consigliabile utilizzare un prodotto cOmplete diverso. La composizione delle compresse cOmplete e cOmplete Mini è identica, per cui con entrambi i tipi si ottengono risultati comparabili.
Caratteristiche e vantaggi
- Facile da usare: è sufficiente aggiungere una compressa a dissoluzione rapida nel tampone.
- Protezione completa: protegge istantaneamente le proteine da un'ampia gamma di proteasi.
- Versatile: assicura la protezione delle proteine negli estratti ottenuti da quasi tutti i tipi di tessuti o cellule, inclusi animali, vegetali, lieviti, batteri e funghi.
- Sicuro: inibitori non tossici che non presentano rischi per l′operatore e per i suoi collaboratori.
- Adatto all′uso per purificazione con IMAC: con la resina per purificazione cOmplete His-Tag si purificano le proteine con etichetta di poli-istidina
Confezionamento
Componenti
Qualità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Soluzione di lavoro: preparazione della soluzione di lavoro:
Una compressa di inibitori delle proteasi cOmplete Mini è sufficiente per l'inibizione dell'attività proteolitica in 10 mL di soluzione di estrazione. Nel caso fosse presente un'attività proteolitica molto elevata, è consigliabile utilizzare una compressa per 7 mL di tampone di estrazione. Le compresse possono essere aggiunte direttamente al terreno di estrazione. In alternativa, è possibile preparare una soluzione madre (conc. 7x).
Soluzione madre (conc. 7x):
Sciogliere una compressa di cOmplete Mini in 1,5 mL di acqua distillata o in 1,5 mL di tampone fosfato 100 mM, pH 7,0.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): E′ possibile conservare la soluzione madre a 2-8 °C per 1-2 settimane o per almeno 12 settimane fra -15 e -25 °C.
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
I clienti hanno visto anche
Articoli
Protease Inhibitor Cocktails maintain and preserve cellular protein composition following cell lysis. When used with CelLytics, they also preserve target protein activity. These cocktails have been optimized for a wide variety of specific applications, ensuring excellent inhibition and ease of use.
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.