Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 tabs | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 243.00 |
20 tabs | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 465.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 243.00
form
tablet
usage
sufficient for 10 10mL buffer preparations, sufficient for 20 10mL buffer preparations
packaging
pkg of 10 tablets (04906845001), pkg of 20 tablets (04906837001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, tissue processing: suitable
solubility
aqueous buffer: soluble
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Le compresse di PhosSTOP possono essere utilizzate in combinazione con le compresse di inibitori delle proteasi cOmplete, per proteggere contemporaneamente le proteine dalla defosforilazione e dalla degradazione proteolitica. Entrambe le compresse di inibitori mantengono la loro attività se usate insieme.
Gli inibitori PhosSTOP sono stati valutati per il loro effetto in diversi saggi proteici. L'inibizione non mostra quasi alcuna influenza sulla determinazione delle proteine con metodoBCA o Bradford.
- nel tampone di lisi di tessuto murino congelato per ottenere il surnatante con le proteine
- tampone di lisi di macrofagi derivati tessuto osseo
- tampone di estrazione nucleare, per la lisi cellulare e l'immunoprecipitazione
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Protezione completa: inibiscono le fosfatasi acide e alcaline, le serina/treonina fosfatasi (PP1, PP2A e PP2B) e le proteina tirosin fosfatasi.
- Sicure: sciogliere le compresse non tossiche di PhosSTOP in soluzioni acquose ed evitare i solventi organici (ad es. DMSO)
- Adatte per la fissazione in formalina: mantengono la fosforilazione delle proteine nelle sezioni istologiche.
- Comode: eliminano la laboriosa ricerca dell′inibitore delle fosfatasi più adatto.
- Semplici da utilizzare: è sufficiente aggiungere una compressa, facilmente solubile, nel tampone.
- Stabili: la soluzioni madre può essere conservata per 1 mese a una temperatura compresa tra +2 e +8°C o per almeno 6 mesi tra -15 e -25°C.
Per una protezione completa delle proteine dalle fosfatasi e dalle proteasi, combinare le compresse PhosSTOP con le compresse di inibitori delle proteasi cOmplete o cOmplete ULTRA.
Preparation Note
Soluzione di lavoro: si consiglia di sciogliere in acqua distillata o in tamponi acquosi (compresi i tamponi contenenti formalina).
Sciogliere una compressa in 10 mL di tampone acquoso. In alternativa, preparare una soluzione madre 10x in 1 mL di acqua distillata o tampone fosfato 100 mM, pH 7,0. E′ possibile preparare una soluzione madre a concentrazioni più elevate (ad es. 20x)
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): da 2 a 8 °C
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form tablet | form ready-to-use solution | form tablet | form tablet |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| packaging pkg of 10 tablets (04906845001), pkg of 20 tablets (04906837001) | packaging pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial), pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial) | packaging vial of 20 tablets (11697498001), vial of 3 × 20 tablets (11836145001) | packaging pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs) |
| solubility aqueous buffer: soluble | solubility water: soluble | solubility aqueous buffer: soluble | solubility aqueous buffer: soluble, water: soluble |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, tissue processing: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) inhibition assay: suitable |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?