Documenti fondamentali
539134
Millipore
Protease Inhibitor Cocktail III
EDTA-Free, liquid, for the inhibition of aspartic, cysteine, and serine proteases and aminopeptidases in mammalian cells and tissues.
Sinonimo/i:
Cocktail di inibitori delle proteasi, set III, Mix di inibitori delle proteasi senza EDTA
Scegli un formato
1 ML
CHF 108.00
1 SET
CHF 791.00
10 ML
CHF 900.00
CHF 108.00
Disponibilità
Spedizione prevista il06 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 108.00
1 SET
CHF 791.00
10 ML
CHF 900.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 108.00
Disponibilità
Spedizione prevista il06 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
product name
Cocktail di inibitori delle proteasi, set III, senza EDTA, Protease inhibitor cocktail III, EDTA-free for inhibiting aspartic, cysteine, and serine proteases as well as aminopeptidases in mammalian cells and tissues.
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Nota: disponibile come 1 x 1 mL o come un set di 5 x 1 mL.
Questo insieme cocktail di inibitori di proteasi è formulato in modo speciale con sei inibitori di proteasi per inibire proteasi aspartiche, cisteiniche, seriniche e anche delle amminopeptidasi. Questo cocktail è raccomandato per l′uso con cellule ed estratti di tessuti umani ma è adatto anche per estratti batterici. È fornito in un solo flacone o un set di 5 flaconi. Ogni flacone contiene 1 mL di un cocktail inibitore della proteasi solubilizzato in DMSO con una piccola quantità d′acqua.
Specificità
Inibisce un ampio spettro di proteasi seriniche, proteasi cisteiniche e proteasi aspartiche oltre alle amminopeptidasi.
Applicazioni
Il Cocktail di inibitori delle proteasi Set III, senza EDTA, è stato impiegato:
  • come componente del reagente di lisi cellulare CelLytic MT o del tampone di lisi per omogeneizzare gli organoidi di rene per l'analisi mediante immunoblotting[1]
  • come componente del tampone di omogeneizzazione per omogeneizzare il tessuto muscolare tritato del quadricipite femorale di topo[2]
  • nel tampone di lisi per l'estrazione delle proteine per l'analisi mediante immunoblotting.[3]
Azioni biochim/fisiol
I cocktail di inibitori delle proteasi e gli inibitori delle proteasi specializzati svolgono un ruolo cruciale in numerosi studi di proteomica condotti dai ricercatori. Questi studi comprendono l'espressione e la caratterizzazione delle proteine, la scoperta di biomarcatori, l'identificazione di modifiche post-traduzionali, l'analisi dell'espressione delle proteine e la misurazione quantitativa delle proteine. La presenza di un cocktail di inibitori delle proteasi o di uno specifico inibitore delle proteasi garantisce la conservazione dell'integrità delle proteine, consentendo un'analisi a valle accurata e una caratterizzazione completa del campione.
Caratteristiche e vantaggi
  • Senza EDTA: consigliato per applicazioni IMAC.
  • Versatile: compatibile con estratti batterici, estratti di cellule di mammifero ed estratti di tessuti.
  • Veloce: nessun tempo di attesa per la dissoluzione di pastiglie.
  • Economico: il formato pronto all'uso riduce gli sprechi.
  • Efficace: un ml è sufficiente per circa 20 g di tessuto.
  • Completo: contiene sei inibitori delle proteasi per inibire le proteasi aspartiche, cisteiniche, seriniche e le aminopeptidasi.
Attenzione
Tossicità: Irritante (B)
Ricostituzione
Dopo scongelamento iniziale, frazionare e congelare (-20 °C).
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)
Visita l’Archivio dei documenti
Resin-assisted enrichment of thiols as a general strategy for proteomic profiling of cysteine-based reversible modifications
Guo J, et al.
Nature Protocols, 9, 64-75 (2014)
Zhengxia Wang et al.
Allergy, asthma & immunology research, 12(5), 859-876 (2020-07-09)
CD4⁺T cells are essential in the pathogenesis of allergic asthma. We have previously demonstrated that microRNA-1165-3p (miR-1165-3p) was significantly reduced in T-helper type (Th) 2 cells and that miR-1165-3p was a surrogate marker for atopic asthma. Little is known about
Wei-Ling Wang et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 318(4), F956-F970 (2020-02-25)
Aquaporin-2 (AQP2) is a vasopressin-regulated water channel protein responsible for osmotic water reabsorption by kidney collecting ducts. In response to vasopressin, AQP2 traffics from intracellular vesicles to the apical plasma membrane of collecting duct principal cells, where it increases water
Functional characterization of ion channels expressed in kidney organoids derived from human induced pluripotent stem cells
Montalbetti N, et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 323(4), F479-F491 (2022)
Larissa Gomes Dos Reis et al.
Drug development and industrial pharmacy, 46(3), 427-442 (2020-02-20)
The combination of nanoparticles (NPs) and cell-penetrating peptide (CPP) represents a new opportunity to develop plasmid DNA (pDNA) delivery systems with desirable properties for lung delivery. In this study, poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) NPs containing pDNA were formulated with and without CPP
Articoli
Learn tips and tricks for how to properly use inhibitors including how to select the right inhibitor and how to plan experiments with inhibitors.