TMS-016
Fetal Bovine Serum
US Origin, HL-1 Cell Screened FBS, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
FBS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine fetus
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Nome Commerciale
FBS Select
Stato
liquid
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable (cell culture)
Impurezze
endotoxin, tested
mycoplasma, tested
virus, tested
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Contenuto correlato
Mettiamo a vostra disposizione un assortimento completo di sieri fetali bovini (FBS). Per identificare quello più adatto alle esigenze e al budget del vostro laboratorio, non esitate a chiedere un campione.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.