Documenti fondamentali
T3924
Sigma-Aldrich
Soluzione Tripsina-EDTA
1 ×, sterile; sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Sinonimo/i:
Cell dissociation enzyme
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.78
Origine biologica
Porcine
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
solution
PM
23.4 kDa
Concentrazione
1 ×
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Impurezze
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-9.0
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Questo prodotto viene comunemente utilizzato per il distacco delle cellule aderenti dalla superficie di coltura. La concentrazione di tripsina necessaria per rimuovere le cellule dal loro substrato dipende principalmente dal tipo di cellula e dall′età della coltura.
Idoneo all′impiego nella preparazione di sospensioni di singole cellule per il sequenziamento.
Azioni biochim/fisiol
La tripsina taglia i peptidi a livello del C-terminale dei residui di lisina e arginina. La velocità di idrolisi di questa reazione viene rallentata se su uno dei lati del sito di scissione è presente un residuo acido. L′idrolisi si arresta se sul lato carbossile del sito di scissione è presente un residuo di prolina. Il pH ottimale per l′attività della tripsina è fra 7 e 9. La tripsina è inoltre in grado di scindere i legami ammidici e i legami estere dei derivati sintetici degli amminoacidi. L'EDTA viene aggiunto alle soluzioni di tripsina come agente chelante allo scopo di neutralizzare gli ioni calcio e magnesio che mascherano i legami peptidici su cui agisce la tripsina. La rimozione di tali ioni aumenta l'attività enzimatica.
Gli inibitori delle serin proteasi quali ad esempio DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e aprotinina, sono in grado di inibire l′attività della tripsina
Componenti
La tripsina è costituita da un polipeptide a catena singola di 223 residui di amminoacidi, prodotto dalla rimozione dell'esapeptide N-terminale dal tripsinogeno che viene scisso a livello del legame peptidico Lys.-Ile. La sequenza di aminoacidi forma legami crociati mediante 6 ponti disolfuro. Questa struttura costituisce la forma nativa della tripsina, chiamata beta-tripsina. La BETA-tripsina è convertita per autolisi in alfa -tripsina, mediante scissione a livello del residui Lys - Ser. La tripsina fa parte della famiglia delle serin proteasi .
Avvertenza
Questo prodotto va conservato congelato tra -10 e -40 °C. Si consiglia di evitare cicli ripetuti di congelamento e scongelamento.
Nota sulla preparazione
Questo prodotto contiene rosso fenolo. A causa della spedizione in ghiaccio secco, potrebbe esserci un significativo accumulo di anidride carbonica all′interno della confezione. E′ possibile che la CO2 entri nella soluzione e ne abbassi leggermente il pH, conferendo un colore arancione invece che rosato. La soluzione di colore arancione, è comunque adatta all'uso, il pH può comunque essere regolato mediante l′aggiunta di idrossido di sodio. L'incubazione con una concentrazione di tripsina troppo elevata per un lungo periodo può danneggiare le membrane cellulari e provocare la morte delle cellule. La solubilizzazione della tripsina o la diluizione da una soluzione concentrata devono essere eseguite con una soluzione salina tamponata priva di Ca2+ e Mg2+.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Shiva Hamidian Jahromi et al.
Stem cells and development, 27(1), 44-54 (2017-11-11)
Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) induced protein 6 is a major anti-inflammatory mediator released by activated mesenchymal stromal cells (MSCs). Neonatal MSCs are considered more metabolically active than cells derived from adult tissues, and potentially less heterogeneous. We hypothesized that
Gloria Bonuccelli et al.
Oncotarget, 8(13), 20667-20678 (2017-02-23)
Here, we assembled a broad molecular "tool-kit" to interrogate the role of metabolic heterogeneity in the propagation of cancer stem-like cells (CSCs). First, we subjected MCF7 cells to "metabolic fractionation" by flow cytometry, using fluorescent mitochondrial probes to detect PCG1α
Ayşe Kübra Karaboğa Arslan et al.
Nutrients, 10(6) (2018-05-26)
The aim of this study is to investigate the potential inhibitory effect of α-chaconine and α-solanine on RL95-2 estrogen receptor (ER) positive human endometrial cancer cell line and to identify the effect of these glycoalkaloids on the Akt signaling and
Zhiguo He et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 57(15), 6639-6651 (2016-12-08)
Engineered corneal endothelial grafts able to provide numerous functional endothelial cells for the restoration of corneal transparency would be a worthwhile way of replacing donor tissue, which is extremely scarce. The grafts are simply constructed: a biocompatible thin and transparent
Kaja Lund et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 36(1), 187-187 (2017-12-21)
Development of resistance to 5-fluorouracil (5-FU) is a major problem in treatment of various cancers including pancreatic cancer. In this study, we reveal important resistance mechanisms and photochemical strategies to overcome 5-FU resistance in pancreatic adenocarcinoma. 5-FU resistant (5-FUR), epithelial-to-mesenchymal-like
Articoli
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
Protocolli
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
This detailed procedure allows you to transduce Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION ExpressMag Super Magnetic Kit.
Vedi tutto