A7506
Acido L-ascorbico
reagent grade, crystalline
Sinonimo/i:
Acido L-treoascorbico, Fattore antiscorbuto, Vitamina C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
reagent grade
Saggio
≥98% ( with iodine, titration)
Forma fisica
crystalline
tecniche
HPLC: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Colore
white to slightly yellow
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
Punto di fusione
190-194 °C (dec.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC23A2(9962)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a chondrogenic medium component for culturing bone-derived mesenchymal stem cells (BMSCs)(149)
- as a reference standard in high-performance liquid chromatography system (HPLC)(150)
- to test its effect on human gastric cancer GES-1 and AGS cells(151)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1