Vai a
F0392
Siero fetale bovino
USA origin, Dialyzed by ultrafiltration against 0.15 M NaCl, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
FBS, FCS, sieri, siero
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 321.00
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1270.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160409
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
CHF 321.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Select
form
liquid
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Il siero fetale bovino è utilizzato come supplemento per varie tecniche di coltura cellulare in quanto contiene molti fattori non definiti che promuovono la crescita e migliorano la sopravvivenza delle cellule.
Biochem/physiol Actions
Il siero bovino fetale (FBS) è un costituente dei terreni per la coltura di cellule animali. Contiene ormoni e fattori di crescita. L′FBS promuove la coltura cellulare in vitro, apportando proteine leganti, lipidi, minerali e fattori di adesione e diffusione.
Preparation Note
Valore di cut-off del peso molecolare 10.000
Analysis Note
  • Testato per il contenuto in endotossine ed emoglobina
  • Testato per la presenza di batteri, virus e micoplasma
  • Sottoposto a tripla filtrazione con membrana da 0,1 micron in condizioni asettiche
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F676512107CF7524
description
USA origin, Dialyzed by ultrafiltration against 0.15 M NaCl, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
USA origin, Charcoal Stripped, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
USA origin, γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
form
liquid
form
-
form
-
form
-
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
non-USA origin
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siero fetale bovino
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Once a bottle of Fetal Bovine Serum (FBS) is thawed, for how long can the bottle be used?
    1 answer
    1. Once Fetal Bovine Serum has been thawed, the bottle can be used in cell culture for up to 7 days for most cell types when stored  refrigerated at 2-8°C.  If the cells are not fastidous (e.g. HeLa or fibroblasts), the thawed and refrigerated serum can be used for up to 30 days.  For some extremely fastidious cell lines, it may be necessary to screen individual lots for acceptable performance.  For uses such as blocking for various immuno procedures, usage will generally be for 30 days and perhaps somewhat longer when stored at 2-8°C.  For other procedures, usage beyond 30 days storage at 2-8°C will need to be determined.